L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Fibronectin-coated flasks, Corning® BioCoat®
Fournisseur: Corning
354521 354526
734-0180EA 452.42 EUR InStock
734-0180 734-0184
Fibronectin-coated flasks, Corning® BioCoat®
Ballons Flacons pour culture cellulaire
Human Fibronectin (HFN) is a widely distributed glycoprotein that is used as a substrate to promote attachment of cells through its central-binding domain RGD sequence. HFN is a product of most mesenchymal and epithelial cells and is present in both the ECM and plasma. The principal function of HFN appears to be in cellular migration during wound healing and development, regulation of cell growth and differentiation, and haemostasis/thrombosis
Applications include promotion of cell attachment and spreading, rapid expansion of cell populations, serum-free or reduced serum culture, cellMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité