Chloromethyl chlorosulphate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Chloromethyl chlorosulphonate, Chlorosulphuric acid Chloromethyl Ester, Chlorosulphonic acid Chloromethyl Ester
OR13650-5G OR13650-100G OR13650-25G
APOSOR13650-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR13650-5G APOSOR13650-100G APOSOR13650-25G
Chloromethyl chlorosulphate
Chloromethyl chlorosulphonate
Formule: CH₂Cl₂O₃S
MW: 164,98 g/mol
Point d'ébullition: 45-50/10mm °C
Densité: 1.631 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00041547
Numéro CAS: 49715-04-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité