2-Chlorobiphényle ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1,1'-biphenyl, PCB No. 1, 2-Monochlorobiphenyl, 2-PCB
OR7032-1G OR7032-5G
APOSOR7032-1GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR7032-1G APOSOR7032-5G
2-Chlorobiphényle ≥97%
2-Chlorobiphényle
Formule: C₁₂H₉Cl
MW: 188,66 g/mol
Point d'ébullition: 274 °C
Point de fusion: 32-34 °C
Numéro CAS: 2051-60-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité