Cleaning containers, stainless steel
Fournisseur: asecos
8570 8633
MSGA8570EA 470 EUR InStock
MSGA8570 MSGA8633
Cleaning containers, stainless steel
Récipients Récipients cylindriques
Cleaning and immersion containers made from stainless steel.
  • High resistance even to aggressive cleaning fluids
  • Clamps keep the lid closed
When closing the lid the immersion sieve is pressed down, pushing the parts to be cleaned into the cleaning fluids.
Informations de commande: Small parts baskets are available separately.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité