Rubans double face en mousse d'uréthane, 4026
Fournisseur: 3M
40261933 40261233 40262533 40263833
MMMA40261933EA 78.7 EUR InStock
MMMA40261933 MMMA40261233 MMMA40262533 MMMA40263833
Rubans double face en mousse d'uréthane, 4026
Rubans adhésifs
Le ruban en mousse d'uréthane à double revêtement 3M™ 4026 est un ruban en mousse d'uréthane à double face qui offre une adhérence solide et fiable sur une variété de surfaces avec une résistance élevée au cisaillement. Il est conçu pour combler les espaces et répartir les tensions de manière uniforme sur la zone collée.
  • Durable foam is ideal for interior mounting, bonding, and attaching applications
  • Open-cell, flexible urethane foam carrier dampens and prevents vibration
  • Provides good insulating qualities
  • High shear adhesive on metals and plastics with high temperature resistance
  • Designed for indoor use
  • Suitable for soft PVC
  • Tensile strength: 1240 kg
  • 100% elongation at break
Ruban double face en mousse d'uréthane conçu pour des applications telles que le montage de panneaux intérieurs, de miroirs et de plaques signalétiques, ainsi que de distributeurs de savon et de désodorisants.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité