Corning® Direct Overhead Drive Center Cap Assembly for Corning® Reusable Spinner Flasks, Corning
Fournisseur: Corning
400649 402614
512-0045EA 3201.67 EUR InStock
512-0045 CORN402614
Corning® Direct Overhead Drive Center Cap Assembly for Corning® Reusable Spinner Flasks, Corning
Capuchons Bouchons pour flacons
The 120 mm Center Cap Assembly for Corning® Spinner Flasks is designed for use with direct overhead drive motor.
These cap assemblies required optional 8 L, 15 L or 36 L paddle assemblies and can be used on all 4512 series vertical sidearm flasks.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité