Advanced polyethylene CentriStar™ cap for centrifuge tubes, Corning®
Fournisseur: Corning
431471 431473
525-0478EA 63.59 EUR InStock
525-0478 525-0480
Advanced polyethylene CentriStar™ cap for centrifuge tubes, Corning®
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
The CentriStar™ Cap has a easy-on/easy-off flat top and offers advanced ergonomics with its wider knurls and roll-over edge design for easier gripping.
This leak-proof design comes with a revolutionary plug feature that virtually eliminates all seepage when used under recommended conditions.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité