Polypropylene closures, Corning®
Fournisseur: Corning
26795-25 26796-38 26797-38
CORN26795-25EA 110.93 EUR InStock
CORN26795-25 CORN26796-38 CORN26797-38
Polypropylene closures, Corning®
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
These Corning® polypropylene closures are designed for culture tubes and flasks.
  • Internal drip ring minimizes contamination
  • Autoclavable at 121 °C
Closure offers two positions: open for gas exchange or closed for humidified environment.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité