Palettes plastiques légères
Fournisseur: MULTIROIR
REP.1208.A REP.1210.A 1208PASGEN1 1210PAS
MULCREP.1208.AEA 43.7 EUR InStock
MULCREP.1208.A MULCREP.1210.A MULC1208PASGEN1 MULC1210PAS
Palettes plastiques légères
Boîtes Boîtes de transport
Les palettes plastiques légères sont fabriquées en PP ou PEHD recyclé et constituent une véritable alternative aux palettes en bois.
  • Matière PP recyclé
  • Avec rebords de sécurité de 6 mm
  • Température d'utilisation: −20 to +40 °C
  • Plateau ajouré
Ces palettes sont à la fois légères et robustes. Elles sont proposées aux dimensions 120×80 et 120×100 avec 4 pieds ou 3 semelles. Les palettes 4 pieds sont emboitables et gerbables avec un faible encombrement à vide.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité