Bande de film polyester 850
Fournisseur: 3M
850R50 850T19 850T2566 850S5166
MMMA850R50EA 1020 EUR InStock
MMMA850R50 MMMA850T19 MMMA850T2566 MMMA850S5166
Bande de film polyester 850
Rubans adhésifs
Le ruban polyester 3M™ 850 est conçu pour les applications d'épissage nécessitant un collage rapide et une tenue agressive et permanente. Utilisé dans une variété d'applications, y compris le traitement Web, la protection des étiquettes et le marquage.
  • L'adhésif acrylique agressif offre une adhésion rapide et une excellente tenue à long terme dans les applications d'épissage
  • Le film de polyester fin et à haute résistance répond aux exigences de faible épaisseur et n'interfère pas avec la plupart des processus de machinerie
  • Le support en polyester résiste aux déchirures et protège les surfaces de l'abrasion et des manipulations brutales
  • La résistance à la température permet au ruban de fonctionner dans des opérations à haute température
Le ruban de film polyester 3M™ 850 résiste aux produits chimiques et aux solvants, ce qui contribue à réduire les dommages et à augmenter le rendement. Il offre une excellente résistance à la déchirure et à la température, augmentant ainsi la durabilité. Il offre également une résistance à l'abrasion qui protège sa surface des manipulations brutales. Il dispose d'un adhésif acrylique sensible à la pression pour plus de clarté et une tenue à long terme. Disponible dans une variété de couleurs, y compris une option transparente qui se marie bien avec le stock Web.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité