Sealing mats for assay and storage microplates, Axygen®
Fournisseur: Corning
Axygen® AxyMat™
736-0333EA 71.1 EUR InStock
736-0333 736-0340 AXYGAM-24-SQ 732-1026 AXYGAM-24-SQ-S 736-0346 736-0337 731-0638
Sealing mats for assay and storage microplates, Axygen®
Scellés Microplaque Sceaux
Axygen AxyMat sealing mats can be used in a wide range of temperatures for PCR and storage applications.
  • Minimize evaporation
  • Made of research-grade silicone
  • Autoclavable
They can be reused following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité