Jugulaires de casque de sécurité
Fournisseur: 3M
MMMAX5-P4PTCS1EA 36.4 EUR InStock
MMMAX5-P4PTCS1
Jugulaires de casque de sécurité
Casques Casques de sécurité
Cette jugulaire à quatre points est dotée d'une boucle magnétique et convient aux casques de sécurité 3M™ SecureFit™ séries X5000 et X5500.
  • La boucle magnétique permet une fixation et une ouverture d'une seule main
  • Facile et rapide à utiliser
Cette jugulaire à quatre points est conçue avec des fonctions de réglage rapides et fluides pour un ajustement personnalisé.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité