Enregistreur de température et d'humidité, EBI 20-TH1
Fournisseur: EBRO
1601-0048-02 1601-0044-02
620-2837EA 238 EUR InStock
620-2837 620-2836
Enregistreur de température et d'humidité, EBI 20-TH1
Enregistreurs de données
Enregistreur de données de température et d'humidité standard avec capteur d'humidité interne et une capacité de mémoire de 40 000 mesures.
  • Enregistrement automatique des données de température
  • Aucune connexion réseau requise
  • Programmation et évaluation avec un PC
  • Alarme LED
  • Valeurs min/max sur l'écran
  • Intervalle : de 1 min à 24 h
Les enregistreurs de données EBI 20 sont adaptés à la documentation et à la surveillance continues de la température et de l'humidité.
Applications : Surveillance du transport, surveillance du stockage et surveillance des processus.
Certifications: Factory calibration certificate (with values).
Information de livraison: Tous les enregistreurs de données EBI 20 sont livrés avec un certificat d'étalonnage d'usine et une batterie remplaçable par l'utilisateur.
Le kit comprend également une interface (dispositif de lecture-écriture nécessaire à la programmation des enregistreurs de données), un câble USB pour connecter l'enregistreur à un PC ainsi que le logiciel Winlog.basic.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité