VWR®, FAME test method for diesel and petro/biodiesel (6 comp, in n-heptane), CRM
Fournisseur: Avantor
VWR®
91681.050EA 262 EUR InStock
91681.050
VWR®, FAME test method for diesel and petro/biodiesel (6 comp, in n-heptane), CRM
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
At stated conc. (µg/ml): Palmitic acid methyl ester (800); Stearic acid methyl ester (800); Methyl cis-9-octadecenoate (800); Linoleic acid methyl ester (800); Chrysene (400); Linolenic acid methyl ester (800).
Certifications: Certified reference material.
Attention: Highly Flammable.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité