Chlorure de rhodium (III) hydraté
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Trichlorure de rhodium hydratéRhodium (III) chlorure hydraté
APOSIN3003-3-1GEA 524 EUR InStock
APOSIN3003-3-1G
Chlorure de rhodium (III) hydraté
Chlorure de rhodium (III) hydraté
Formule: Cl₃Rh·H₂O
MW: 227,28 g/mol
Point de fusion: 100 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149839
Numéro CAS: 20765-98-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité