Betulin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Betulinic alcohol, Lup-20(29)-ene-3β,28-diol, Trochol, Betulinol, Betulol
466550010 466550050
ACRO466550010EA 125 EUR InStock
ACRO466550010 ACRO466550050
Betulin ≥98.0% (par HPLC)
Betulin
Formule: C₃₀H₅₀O₂
MW: 442,73 g/mol
Point de fusion: 256…257°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016802
Numéro CAS: 473-98-3
EINECS: 207-475-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yelow to light beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC >=98.0%
Loss on drying =<5.0%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité