Locust bean gum
Fournisseur: Thermo Scientific
466670010 466672500
ACRO466670010EA 194 EUR InStock
ACRO466670010 ACRO466672500
Locust bean gum
Locust bean gum
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131257
Numéro CAS: 9000-40-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying =<12%
Residue after ignition =<1.2%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité