L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Differential pressure manometers, testo 512
Fournisseur: TESTO
0563.1512 0563.2512
TEST0563.1512EA 457 EUR InStock
TEST0563.1512 TEST0563.2512
Differential pressure manometers, testo 512
Manomètres
This compact differential pressure measuring instrument testo 512 is the ideal solution for simple, fast and precise measurement of gas flow and static gas pressure on heating systems, for checking filters on air conditioning systems and for Pitot tube measurement in ventilation ducts.
  • Reliable measurement results due to position-independent differential pressure sensor with high accuracy
  • Fast in-app (duct) configuration, graph history, second screen and measurement data memory in the testo Smart App
  • Volume flow calculation in measuring instrument and App
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Plage de mesure Précision Résolution l×p×h Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Digital manometer, testo 512-1 0 - 200 hPa ±(0,3 Pa + 1% of mv) ±1 digit (0 - 25 hPa)
±(0,1 hPa + 1,5% of mv) ±1 digit (25,001 - 200 hPa)
0,001 hPa (0 - 2 hPa)
0,01 hPa (2,01 - 20 hPa)
0,1 hPa (20,1 - 200 hPa)
146×60×28 mm 190 g 1 TEST0563.1512
Digital manometer, testo 512-2 0 - 2000 hPa 0,5 % of the measurement range 1 hPa 146×60×28 mm 190 g 1 TEST0563.2512
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité