VWR®, Combined Six Cation Standard-II, 6 components in H₂O
Fournisseur: VWR Chemicals
91291.154EA 130 EUR InStock
91291.154 91291.180
VWR®, Combined Six Cation Standard-II, 6 components in H₂O
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
6 components: Lithium (Li+) 50 mg/l, Sodium (Na+) 200 mg/l, Ammonium (NH4+) 250 mg/l, Potassium (K+) 500 mg/l, Calcium (Ca2+) 500 mg/l, Magnesium (Mg2+) 250 mg/l in H₂O
Certifications: ISO 17025/17034
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité