Acide dichloroisocyanurique sel de sodium dihydraté , AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: NaDCCSel de sodium de l'acide dichloroisocyanurique dihydraté
86197.180EA 85 EUR InStock
86197.180
Acide dichloroisocyanurique sel de sodium dihydraté , AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide dichloroisocyanurique sel de sodium dihydraté
Formule: C₃Cl₂N₃NaO₃·2H₂O
MW: 255,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149404
Numéro CAS: 51580-86-0
EINECS: 220-767-7
ONU: 3077
ADR: 9,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometric) (calculated on dried) ≥ 98.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
Loss on drying 9.0 - 16.0 %
Fe (Iron) ≤ 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité