Calcium chlorure ≥98.0% (base substance sèche), en poudre, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Chlorure de calcium
22314.460EA 1170 EUR InStock
22314.460 22314.260 22314.320
Calcium chlorure ≥98.0% (base substance sèche), en poudre, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Calcium chlorure
Formule: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 772 °C
Densité: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
ATTEINDRE: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) ≥ 98,0 %
Free alkali (as Ca(OH)₂) ≤ 0,2 %
Loss on drying (200°C) ≤ 5,0 %
Water-absorption capacity(24 h;100 % RH) ≥ 25,0 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité