Phénol liquéfié ≥89.0% USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Danger
Stabilization: stabilisé avec Acide citrique 20 ppm
SPCMPH125-2.5LTPVEA 863 EUR InStock
SPCMPH125-2.5LTPV SPCMPH125-500MLGL SPCMPH125-4LTGL SPCMPH125-4LTPV
Phénol liquéfié ≥89.0% USP
Phénol liquéfié
Liquefied Phenol, USP is commonly used for permanent treatment of ingrown toe and finger nails. All Spectrum Chemical USP products USP are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Densité: 1,071
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
ONU: 2821
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 89,0 % Min.
Clarity of solution and reaction Clear and neutral on acid to litmus
Distilling range 182.5°C Max.
Nonvolatile residue 0.05 % Max
Elemental impurities As reported
Identification A White precipitate forms
Identification B Violet color produced
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité