Phénol ≥99.0%, en cristaux fondus USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Acide phénique
SPCMPH120-25KGBLEA 5220 EUR InStock
SPCMPH120-25KGBL SPCMPH120-500GMGL SPCMPH120-1.5KGPL
Phénol ≥99.0%, en cristaux fondus USP
Phénol
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Densité: 1,071
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
ONU: 1671
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Anhydrous Basis) 99.0 - 100.5 %
Clarity of Solution and Reaction To Pass Test
Congealing Temperature 39°C min.
Water Determination max. 0.5 %
Nonvolatile Residue max. 0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité