Bags, stand-up, PET/ALU/PE, Doypack®
Fournisseur: Flexico
ITM080203 ITM080204 ITM080207 ITM080201 ITM080202 ITM080205 ITM080206
129-2383EA 321 EUR InStock
129-2383 129-2384 129-2387 129-2381 129-2382 129-2385 129-2386
Bags, stand-up, PET/ALU/PE, Doypack®
Sachets Sachets d'échantillonnage
Bags, zip seal, food contact.
  • Optimum preservation of your products
  • Ideal for dry, wet or greasy content
  • Suitable for food contact
  • Zip seal with sound and tactile feel
  • Resealable and reusable
  • Upright position for shelf display
The PET/ALU/PE laminate gives to the bag an optimum preservation of your products. Aluminium is the best barrier against humidity, gases, UV and heat. It is a perfect solution for the conservation of flavours.
Certifications: Suitable for food contact. Certificate available on request.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité