Stands for Transferpette® electronic Pipettes
Fournisseur: Brand
705390 705391 705385 705386 705384 705383
613-4226EA 223 EUR InStock
613-4226 613-4227 613-3720 613-3721 613-6937 613-6938
Stands for Transferpette® electronic Pipettes
Portoirs pour pipettes
Save space in the laboratory and use stands to safely store your BRAND single or multichannel pipettes.
The single stand is ideal for storing one Transferpette® electronic pipette - one stand for pipettes up to 1000 µl and another for the 5 mL pipette.
Three Transferpette® electronic pipettes (single channel, up to 1000 μl) can be charged simultaneously in the charging stand. A separate power supply is no longer needed.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité