4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H60822.18 H60822.30
H60822.18EA 96.2 EUR InStock
H60822.18 H60822.30
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Formule: C₅H₆O₃
MW: 114,10 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C
Densité: 1.188
Point d'éclair: 96 °C(205 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143315
Numéro CAS: 4427-96-7
ONU: 2810
ADR: "6.1",III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité