Surface and mat cleaner, Reztore®
Fournisseur: Desco Industries
Reztore®
115-3048EA 17.2 EUR InStock
115-3048
Surface and mat cleaner, Reztore®
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Reztore® Surface and mat cleaners removes dust, grease, grime, fingerprints, solder flux and other contaminants from ESD mats and other surfaces.
  • One quart trigger spray bottle
  • New alcohol-free formula
  • Non-hazardous, non-flammable green chemistry formula
  • No silicone or insulative residues
No special handling requirements for shipping and storage; may be used in normal workplace environments. Cleaners with silicone leave an insulative layer preventing conductive or dissipative mats from functioning properly.
Certifications: Lead-free RoHS compliant.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité