L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, XL Extended Length Pipette Tips, 200 µl
Fournisseur: VWR Collection
613-7088EA 31 EUR InStock
613-7088 732-3908
VWR®, XL Extended Length Pipette Tips, 200 µl
Pointes de pipettes
Easily reach the bottom of 12×75 mm tubes without contaminating the pipettor nose cone.
  • Extended length (91 mm)
  • Universal fit for compatibility with most major pipettor brands
  • Low-retention resin technology creates a low-binding surface for maximum sample recovery
  • Graduations at 10, 50, 100, 150, and 200 μl
  • 96-tip format in a hinged, locking rack that easily accommodates multi-channel pipettors
Filter placement is optimised to accommodate 20, 50, 100, and 200 μl pipettors; non-filtered tips are also compatible with 300 μl pipettors, eliminating theMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité