2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylsulphanyl-pyrimidine-4,6-diol, 4,6-Dihydroxy-2-methylsulphanylpyrimidine
OR300689-100G
APOSOR300689-100GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR300689-100G
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol 98+%
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol
Formule: C₅H₆N₂O₂S
MW: 158,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006087
Numéro CAS: 29639-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité