Leather Gloves, Oves A260
Fournisseur: Portwest
A260GRRL A260GRRM A260GRRXL A260GRRXXL
PRTWA260GRRLEA 53.4 EUR InStock
PRTWA260GRRL PRTWA260GRRM PRTWA260GRRXL PRTWA260GRRXXL
Leather Gloves, Oves A260
Gants
This leather driver glove is made from goat skin, one of the softest and strongest leathers available on the market.
  • Classic leather driver
  • Made from high quality durable goat leather
  • Breathable leather for use in mild and hot climates
  • Elasticated cuffs for a secure fit
  • Leather palm greatly improves durability
The breathable leather is great for use in mild and hot climates preventing the hands from overheating.
Certifications: EN 388:2016 + A1: 2018 (2132X)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité