Réfrigérateurs Pharmaceutical Perfection conformes à la norme DIN 13277, HMFvh
Fournisseur: Liebherr
HMFVH4001 HMFVH4001H63 HMFVH4011 HMFVH4011H63 HMFVH5501 HMFVH5501H63 HMFVH5511 HMFVH5511H63
LIEBHMFVH4001EA 3099.93 EUR InStock
LIEBHMFVH4001 LIEBHMFVH4001H63 LIEBHMFVH4011 LIEBHMFVH4011H63 LIEBHMFVH5501 LIEBHMFVH5501H63 LIEBHMFVH5511 LIEBHMFVH5511H63
Réfrigérateurs Pharmaceutical Perfection conformes à la norme DIN 13277, HMFvh
Réfrigérateurs
Les réfrigérateurs pharmaceutiques ultra-efficaces ont été conçus pour répondre à des exigences particulières. Grâce à leur système de refroidissement dynamique, leur isolation très efficace et leur contrôle précis de la température, ils garantissent un stockage fiable des substances et préparations sensibles.
  • Enregistreur de données intégré et interface USB pour la lecture de l'enregistreur de données
  • Capteur de produit PT1000 et traversée de capteur
  • Le registre des températures minimales et maximales indique si les températures de stockage se situent dans les limites de tolérance
  • Modèles à porte isolée ou vitrée avec éclairage vertical, fermeture automatique de la porte à <90° et serrure électronique pouvant être verrouillée en toute sécurité avec un code PIN
  • LAN/WiFi intégré et API local
  • Poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
Le revêtement intérieur en polystyrène entièrement recyclable, robuste et inodore est fabriqué en une seule pièce sans joints. Les grands coins arrondis peuvent ainsi être nettoyés rapidement et facilement. Les clayettes anti-corrosion en acier revêtu supportent les marchandises les plus lourdes. De plus, la circulation de l'air est assurée en permanence, ce qui garantit la stabilité de la température. Une cale d'arrêt empêche l'étagère de glisser lorsque des objets sont enlevés.
La solution numérique basée sur le cloud surveille et documente en permanence les températures et vous alerte immédiatement par e-mail, SMS ou téléphone en cas de divergence. Relais d'alarme et fonction de test disponibles. Alarme avec batterie de secours (12 h) dès que survient une panne de courant. Historique des alarmes avec horloge en temps réel et possibilité de paramétrer 10 événements et alarmes personnalisés. En cas d'augmentation incontrôlée de la température ou d'autres problèmes, l'alarme lumineuse intérieure de l'appareil se met à clignoter.
Si la température descend en dessous de +2 °C en raison d'un dysfonctionnement, le dispositif de sécurité prend le contrôle, stabilise la température, active l'alarme et protège le contenu de la congélation. Réfrigérateurs ±2 K d'écart par rapport au point de consigne (modèle H63 ±3 K), également avec option d'étalonnage. Une ouverture intégrée permet de raccorder un capteur séparé pour un contrôle supplémentaire de la température sans avoir à percer des trous ou à couper le joint de la porte. Système de refroidissement à air pulsé.
Les tiroirs de pharmacie avec le système pratique en aluminium conducteur de froid sont dotés d'une façade transparente, d'un fond perforé, de parois de séparation flexibles et d'un tiroir à extension ¾. Les médicaments, vaccins et autres articles peuvent être trouvés rapidement et la porte se referme avec une perte minimale d'air froid.
Caractéristiques : Minuterie d'entretien réglable individuellement. Couvercle d'évaporateur (empêche les éléments de geler sur le revêtement intérieur). Roulettes/pieds réglables comme accessoires, appareils de 75 cm de large avec roulettes par défaut. Joint de porte remplaçable. SmartModule intégré. Finition de l'armoire extérieure en acier/blanc.
Certifications: Conforme à la norme DIN 13277. Sécurité conformément à la norme IEC 61010-2-011.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité