Échantillonneur de Poudre, Mini
Fournisseur: BURKLE
5346-3010 5346-3050 5346-3100
BURK5346-3010EA 860 EUR InStock
BURK5346-3010 BURK5346-3050 BURK5346-3100
Échantillonneur de Poudre, Mini
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Le préleveur d'échantillons de poudre Mini est un préleveur d'échantillons en acier inoxydable pour de petites quantités. L'échantillonneur recueille des volumes d'échantillons précis de 0,01 ml, 0,05 ml et 0,1 ml, selon la version.
  • Prélèvement de petites quantités (0,01 - 0,1 ml)
  • Utilisation facile et rapide par simple pression sur un bouton
Lorsqu'on appuie sur le bouton, une tige d'échantillonnage pénètre dans le matériau à échantillonner et se retire lorsque le bouton est relâché. Une quantité fixe d'échantillon est ainsi enfermée dans l'encoche d'échantillonnage de la tige et prélevée.
Avec une profondeur d'insertion allant jusqu'à 300 mm, il est possible de prélever plusieurs échantillons de points cibles à différentes profondeurs.
L'échantillonneur de poudre à petit volume est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité 1.4404/1.4571 (316L/316Ti).
L'échantillonneur de poudre Mini est utilisé pour le prélèvement d'échantillons de produits en poudre dans de petits récipients, sacs, fûts ou conteneurs ouverts. Principalement dans le domaine de la pharmacie, des produits médicaux et de la biotechnologie, p. ex. pour le contrôle des matières premières, des substances actives et des excipients.
Domaine d'application:
1. Introduire l'échantillonneur de poudre dans la poudre à échantillonner jusqu'à la profondeur souhaitée
2. A la profondeur souhaitée, sortir la tige intérieure en appuyant sur le bouton
3. Déplacer légèrement l'échantillonneur de haut en bas. La chambre collectrice est ainsi remplie de la poudre à échantillonner
4. Rentrer la tige intérieure
5. Retirer l'échantillonneur du milieu
6. Sortir la tige intérieure et vider l'échantillon dans un récipient collecteur approprié
7. Nettoyer l'échantillonneur
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité