L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium hydroxyde 47% en solution aqueuse, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
26633.290EA 61.7 EUR InStock
26633.290 26633.460
Potassium hydroxyde 47% en solution aqueuse, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
MW: 56.11 g/mol
Point d'ébullition: 1320
Point de fusion: 360
Densité: 1.475 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) 46.0 - 48.0 %
Carbonate (as K2CO3) max. 1.0 %
Chloride (Cl) max. 0.004%
Phosphate (PO4) max. 0.0005%
Sulfate (SO4) max. 0.002%
Total nitrogen (N) max. 0.0003%
Heavy metals (as Pb) max. 0.0005%
Al (Aluminium) max. 0.001%
As (Arsenic) max. 0.0001%
Ca (Calcium) max. 0.0005%
Cu (Copper) max. 0.0005%
Fe (Iron) max. 0.0005%
Mg (Magnesium) max. 0.0005%
Ni (Nickel) max. 0.0005%
Pb (Lead) max. 0.0005%
Zn (Zinc) max. 0.0005%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité