Crucibles, stainless steel
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
5640 5641 5642 5643
USBE5640EA 14.9 EUR InStock
USBE5640 USBE5641 USBE5642 USBE5643
Crucibles, stainless steel
Creusets
Crucibles without lid made from stainless steel 18/10.
  • Highly resistant to chemicals and reagents
  • Withstand maximum temperature of 800 °C
  • Autoclavable
Informations de commande: Lids need to be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité