Ammonium acétate 5mM dans l'eau, HiPerSolv CHROMANORM®, grade PFAS éluant, pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
92500.290EA 210 EUR InStock
92500.290
Ammonium acétate 5mM dans l'eau, HiPerSolv CHROMANORM®, grade PFAS éluant, pour LC-MS
Ammonium acétate
VWR® PFAS grade LC-MS solvents undergo a rigorous use test to ensure suitability for analysis of poly- and perfluoroalkyl substances resulting in an ultra low background of PFAS analytes. Using complementary methods a broad range of PFAS analytes are quantified to their detection limits by LC-MS.
  • Specifically tested for PFAS analysis
  • Ultra low background solvent for LC-MS analysis of PFAS (poly- and perfluoroalkyl substances)
Formule: H₃CCOONH₄
MW: 77,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013066
Numéro CAS: 631-61-8
EINECS: 231-791-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/04/16640604.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99,9 %
Acidité Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l'évaporation Max. 5 ppm
Eau Max. 0,02 %
Na (Sodium) max. 0.5 ppm
Suitability for PFAS analysis passes test
manufactured and filled under nitrogen
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité