Anti-p27/Kip1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM348]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP2-32890-0.1EA 559 EUR InStock
NOVUNBP2-32890-0.1
Anti-p27/Kip1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM348]
Anticorps
p27(Kip1) is a cyclin-dependent kinase inhibitor involved in G1 arrest. p27(Kip1) binds to and inhibits cyclinE-Cdk2 complex, cyclinA-CDK2 and cyclinD1-CDK4 (1). p27(Kip1) is regulated by phosphorylation on serine 10 (S10) and threonine 187 (T187). Phosphorylation by CDK2 on T187 results in ubiquitylation and degradation of p27(Kip1) (2); while phosphorylation by hKIS on S10 signals the nuclear export to the cytoplasm (3).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité