VWR®, Peristaltic Pump Head
Fournisseur: VWR
VWR®
181-0291EA 329 EUR InStock
181-0291
VWR®, Peristaltic Pump Head
Pompe Pump Heads Peristaltic Pump Heads
The pump heads are rugged fabrications of polyamide, acetal and stainless steel with an integral pump head drive shaft with dual ball race bearings.
Maximum head: 20 m
Information de livraison: The pumps are supplied with a stainless steel mounting plate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité