Erlenmeyer Flasks with Screw Neck
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
81003016 81004049 81004050
LENZ81003016EA 57.5 EUR InStock
LENZ81003016 LENZ81004049 LENZ81004050
Erlenmeyer Flasks with Screw Neck
Ballons Flacons Erlenmeyers
DURAN®, amber coloured, with DIN thread.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to rapid temperature changes
With white volume graduations and white marking field. Amber coloured to protect light-sensitive substances.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité