Pharma Scoops
Fournisseur: BOCHEM
8860 8861 8862 8863
BOCH8860EA 196 EUR InStock
BOCH8860 BOCH8861 BOCH8862 BOCH8863
Pharma Scoops
Pelles
These scoops are made from V4A steel.
  • Very good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Highly polished
  • With seamless fixed handle
Ideal for sample taking in the pharmaceutical industry.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité