Hydrogène peroxyde 50%, INTEROX® SG-50
Fournisseur: SOLVAY
Danger
206983.EA 781 EUR InStock
206983.
Hydrogène peroxyde 50%, INTEROX® SG-50
Hydrogène peroxyde
INTEROX® SG-50 Hydrogen peroxide 50% is a specially designed grade of hydrogen peroxide registered as biocidal product under the Reg.EU 528/2012 , for professional uses in PT2 applications in the pharmaceutical , medicinal and industrilal sector for the disinfection of the surfaces of rooms , isolators and confined spaces.
Certifications: BRP authorisation n° EU-0027468-0004 1-3
Formule: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Point d'ébullition: 113,9 °C
Densité: 1,19
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) 49,0-49,9%
stability(1h,96°) ≤ 3g/kg*h
non-volatile matter (105°) <2ppm
calcium ≤0,05 ppm
iron ≤0,01 ppm
aluminium ≤0,05 ppm
sodium ≤0,5 ppm
chloride ≤0,1 ppm
phosphate (PO43-) ≤1 ppm
sulfate ≤0,1 ppm
cadmium ≤0,002 ppm
chromium ≤0,002 ppm
cobalt ≤0,002 ppm
copper ≤0,002 ppm
manganese ≤0,002 ppm
magnesium ≤0,01 ppm
nickel ≤0,002 ppm
tin ≤0,002 ppm
zinc ≤0,002 ppm
silicon ≤0,01 ppm
nitrate ≤3 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité