6-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR70308-250MG OR70308-1G
APOSOR70308-250MGEA 241 EUR InStock
APOSOR70308-250MG APOSOR70308-1G
6-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
6-Bromo-4-cyanoquinoline
Formule: C₁₀H₅BrN₂
MW: 233,0641 g/mol
Numéro MDL: MFCD28669044
Numéro CAS: 1542874-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité