8-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR70311-250MG OR70311-1G
APOSOR70311-250MGEA 227 EUR InStock
APOSOR70311-250MG APOSOR70311-1G
8-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
8-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Formule: C₁₀H₅BrN₂O
MW: 249,0635 g/mol
Numéro MDL: MFCD32862645
Numéro CAS: 2640734-75-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité