Trisodium naphthalene-1,3,5-trisulphonate ≥96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18814-1G OR18814-250MG
APOSOR18814-1GEA 469 EUR InStock
APOSOR18814-1G APOSOR18814-250MG
Trisodium naphthalene-1,3,5-trisulphonate ≥96%
Trisodium naphthalene-1,3,5-trisulphonate
Formule: C₁₀H₅O₉S₃·3Na
MW: 434,3056 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065323
Numéro CAS: 10533-44-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité