5-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302570-250MG OR302570-1G
APOSOR302570-250MGEA 261 EUR InStock
APOSOR302570-250MG APOSOR302570-1G
5-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole ≥95%
5-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,03718 g/mol
Numéro MDL: MFCD16250307
Numéro CAS: 1262035-61-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité