2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzoic acid ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR70331-250MG OR70331-1G OR70331-5G
APOSOR70331-250MGEA 190 EUR InStock
APOSOR70331-250MG APOSOR70331-1G APOSOR70331-5G
2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzoic acid ≥95%
2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆BrIO₂
MW: 340,9405 g/mol
Numéro CAS: 1022983-52-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité