Methyl 2-bromo-3-chloro-5-iodobenzoate ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR61546-250MG OR61546-1G
APOSOR61546-250MGEA 241 EUR InStock
APOSOR61546-250MG APOSOR61546-1G
Methyl 2-bromo-3-chloro-5-iodobenzoate ≥95%
Methyl 2-bromo-3-chloro-5-iodobenzoate
Formule: C₈H₅BrClIO₂
MW: 375,38557 g/mol
Numéro MDL: MFCD33395005
Numéro CAS: 2383015-21-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité