(Bromoethynyl)triisopropylsilane ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR62151-1G OR62151-5G OR62151-10G
APOSOR62151-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR62151-1G APOSOR62151-5G APOSOR62151-10G
(Bromoethynyl)triisopropylsilane ≥97%
(Bromoethynyl)triisopropylsilane
Formule: C₁₁H₂₁BrSi
MW: 261,28 g/mol
Densité: 1.09
Numéro MDL: MFCD11036302
Numéro CAS: 111409-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité