2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR62152-1G OR62152-5G
APOSOR62152-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR62152-1G APOSOR62152-5G
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde ≥95%
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇IO₂
MW: 262,046 g/mol
Point de fusion: 110-115 °C
Numéro MDL: MFCD18905098
Numéro CAS: 77287-58-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité