2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzoic acid ≥94%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR61621-250MG OR61621-1G
APOSOR61621-250MGEA 190 EUR InStock
APOSOR61621-250MG APOSOR61621-1G
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzoic acid ≥94%
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClIO₂
MW: 361,35898 g/mol
Numéro CAS: 875846-67-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité