1-(3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC49479-250MG PC49479-1G
APOSPC49479-250MGEA 219 EUR InStock
APOSPC49479-250MG APOSPC49479-1G
1-(3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one ≥95%
1-(3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité